Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RHOV Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | RHOV Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPPRELS EAEPPPLRAP TPPPRRRSAP PELGIKCVLV GDGAVGKSSL IVSYTCNGYP ARYRPTALDT FSVQVLVDGA PVRIELWDTA GQEDFDRLRS LCYPDTDVFL ACFSVVQPSS FQNITEKWLP EIRTHNPQAP VLLVGTQADL RDDVNVLIQL DQGGREGPVP QPQAQGLAEK IRACCYLECS ALTQKNLKEV FDSAILSAIE HKARLEKKLN AKGVRTLSRC RWKKFFCFV |
| Tampon | The RHOV solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 2M Urea, 1mM DTT and 20% glycerol. |
| Afficher plus |