Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RLN2 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 μg
1 mg
25 μg
5 μg
50 μg
Conditionnement:
1mg
1µg
25µg
50µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | RLN2 Protein |
| Quantité | 1 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSDSWMEEV IKLCGRELVR AQIAICGMST WSKRSLSQED APQTPRPVAE IVPSFINKDT ETINMMSEFV ANLPQELKLT LSEMQPALPQ LQQHVPVLKD SSLLFEEFKK LIRNRQSEAA DSSPSELKYL GLDTHSRKKR QLYSALANKC CHVGCTKRSL ARFC |
| Tampon | RLN2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
| Afficher plus |