Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RNF34 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | RNF34 Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGS MRKAGAT SMWASCCGLL NEVMGTGAVR GQQSAFAGAT GPFRFTPNPE FSTYPPAATE GPNIVCKACG LSFSVFRKKH VCCDCKKDFC SVCSVLQENL RRCSTCHLLQ ETAFQRPQLM RLKVKDLRQY LILRNIPIDT CREKEDLVDL VLCHHGLGSE DDMDTSSLNS SRSQTSSFFT RSFFSNYTAP SATMSSFQGE LMDGDQTSRS GVPAQVQSEI TSANTEDDDD DDDEDDDDEE ENAEDRNPGL SKERVRASLS DLSSLDDVEG MSVRQLKEIL ARNFVNYSGC CEKWELVEKV NRLYKENEEN QKSYGERLQL QDEEDDSLCR ICMDAVIDCV LLECGHMVTC TKCGKRMSEC PICRQYVVRA VHVFKS |
| Tampon | RNF34 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
| Afficher plus |