Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RPP30 Protein
Code produit. 15963289
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Code produit. 15963289
Marque: enQuireBio™ QP133501mg
A cDNA sequence encoding the RPP30 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spécification
Nom RPP30 Protein
Quantité 1 mg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAVFADL DLRAGSDLKA LRGLVETAAH LGYSVVAINH IVDFKEKKQE IEKPVAVSEL FTTLPIVQGK SRPIKILTRL TIIVSDPSHC NVLRATSSRA RLYDVVAVFP KTEKLFHIAC THLDVDLVCI TVTEKLPFYF KRPPINVAID RGLAFELVYS PAIKDSTMRR YTISSALNLM QICKGKNVII SSAAERPLEI RGPYDVANLG LLFGLSESDA KAAVSTNCRA ALLHGETRKT AFGIISTVKK PRPSEGDEDC LPASKKAKCE G
Tampon The RPP30 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 5mM DTT, 200mM NaCl and 1mM EDTA.
Pureté ou qualité Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.