Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RPS2 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | RPS2 Protein |
| Quantité | 1 mg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMADDAGA AGGPGGPGGP GMGNRGGFRG GFGSGIRGRG RGRGRGRGRG RGARGGKAED KEWMPVTKLG RLVKDMKIKS LEEIYLFSLP IKESEIIDFF LGASLKDEVL KIMPVQKQTR AGQRTRFKAF VAIGDYNGHV GLGVKCSKEV ATAIRGAIIL AKLSIVPVRR GYWGNKIGKP HTVPCKVTGR CGSVLVRLIP APRGTGIVSA PVPKKLLMMA GIDDCYTSAR GCTATLGNFA KATFDAISKT YSYLTPDLWK ETVFTKSPYQ EFTDHLVKTH TRVSVQRTQA PAVATT |
| Tampon | RPS2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0),10% glycerol and 0.4M Urea. |
| Afficher plus |