Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human S100B Protein
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
missing translation for 'unitSize'
1mg
20µg
5µg
Spezifikation
Spezifikation
| Identification génétique (Entrez) | 6285 |
| Nom | S100B Protein |
| Quantité | 20 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Symbole de gène(s) | S100B |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur