Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SAP18 Protein
A cDNA sequence encoding the SAP18 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 4350.00€
Spécification
Nom | SAP18 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15983489
|
enQuireBio™
QP13413-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15973489
|
enQuireBio™
QP13413-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15963489
|
enQuireBio™
QP13413-1MG |
1 mg |
4350.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
SAP18 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The SAP18 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 30% glycerol, 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAVESRVTQE EIKKEPEKPI DREKTCPLLL RVFTTNNGRH HRMDEFSRGN VPSSELQIYT WMDATLKELT SLVKEVYPEA RKKGTHFNFA IVFTDVKRPG YRVKEIGSTM SGRKGTDDSM TLQSQKFQIG DYLDIAITPP NRAPPPSGRM RPY | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |