Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SEC13 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | SEC13 Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MVSVINTVDT SHEDMIHDAQ MDYYGTRLAT CSSDRSVKIF DVRNGGQILI ADLRGHEGPV WQVAWAHPMY GNILASCSYD RKVIIWREEN GTWEKSHEHA GHDSSVNSVC WAPHDYGLIL ACGSSDGAIS LLTYTGEGQW EVKKINNAHT IGCNAVSWAPAVVPGSLIDH PSGQKPNYIK RFASGGCDNL IKLWKEEEDG QWKEEQKLEA HSDWVRDVAW APSIGLPTST IASCSQDGRV FIWTCDDASS NTWSPKLLHK FNDVVWHVSW SITANILAVS GGDNKVTLWK ESVDGQWVCI SDVNKGQGSV SASVTEGQQN EQ |
| Tampon | The SEC13 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 100mM NaCl. |
| Afficher plus |