missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Semaphorin-3F Protein

Code produit. p-7147985
Click to view available options
Quantité:
100 μg
20 μg
50 μg
Conditionnement:
100µg
20µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15992878

Marque: enQuireBio™ QP10123ma20ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Semaphorin-3F, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spécification

Numéro d’adhésion NP_001305729.1
Identification génétique (Entrez) 6405
Nom Semaphorin-3F Protein
Quantité 20 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) SEMA3F
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces Mammal
Marqueur de protéine His
Séquence SFPTQDHLPA TPRVRLSFKE LKATGTAHFF NFLLNTTDYR ILLKDEDHDR MYVGSKDYVL SLDLHDINRE PLIIHWAASP QRIEECVLSG KDVNGECGNF VRLIQPWNRT HLYVCGTGAY NPMCTYVNRG RRAQATPWTQ TQAVRGRGSR ATDGALRPMP TAPRQDYIFY LEPERLESGK GKCPYDPKLD TASALINEEL YAGVYIDFMG TDAAIFRTLG KQTAMRTDQY NSRWLNDPSF IHAELIPDSA ERNDDKLYFF FRERSAEAPQ SPAVYARIGR ICLNDDGGHC CLVNKWSTFL KARLVCSVPG EDGIETHFDE LQDVFVQQTQ DVRNPVIYAV FTSSGSVFRG SAVCVYSMAD IRMVFNGPFA HKEGPNYQWM PFSGKMPYPR PGTCPGGTFT PSMKSTKDYP DEVINFMRSH PLMYQAVYPL QRRPLVVRTG APYRLTTIAV DQVDAADGRY EVLFLGTDRG TVQKVIVLPK DDQELEELML EEVEVFKDPA PVKTMTISSK RQQLYVASAV GVTHLSLHRC QAYGAACADC CLARDPYCAW DGQACSRYTA SSKRRSRRQD VRHGNPIRQC RGFNSNANKN AVESVQYGVA GSAAFLECQP RSPQATVKWL FQRDPGDRRR EIRAEDRFLR TEQGLLLRAL QLSDRGLYSC TATENNFKHV VTRVQLHVLG RDAVHAALFP PLSMSAPPPP GAGPPTPPYQ ELAQLLAQPE VGLIHQYCQG YWRHVPPSPR EAPGAPRSPE PQDQKKPRNR RHHPPDT
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis