Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Serine racemase Protein
Code produit. 16015430
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Product Code. 16015430
Brand: enQuireBio™ QP6729ec1mg
This item is not returnable. View return policy
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Serine racemase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Numéro d’adhésion NP_068766.1
Identification génétique (Entrez) 63826
Nom Serine racemase Protein
Quantité 1 mg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) SRR
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence MCAQYCISFA DVEKAHINIR DSIHLTPVLT SSILNQLTGR NLFFKCELFQ KTGSFKIRGA LNAVRSLVPD ALERKPKAVV THSSGNHGQA LTYAAKLEGI PAYIVVPQTA PDCKKLAIQA YGASIVYCEP SDESRENVAK RVTEETEGIM VHPNQEPAVI AGQGTIALEV LNQVPLVDAL VVPVGGGGML AGIAITVKAL KPSVKVYAAE PSNADDCYQS KLKGKLMPNL YPPETIADGV KSSIGLNTWP IIRDLVDDIF TVTEDEIKCA TQLVWERMKL LIEPTAGVGV AAVLSQHFQT VSPEVKNICI VLSGGNVDLT SSITWVKQAE RPASYQSVSV
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.