Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Serine / threonine-protein kinase PAK 1 Protein
Code produit. 16079180
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16079180
Marque: enQuireBio™ QP7527ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Serine/threonine-protein kinase PAK 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001122092.1
Identification génétique (Entrez) 5058
Nom Serine / threonine-protein kinase PAK 1 Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) PAK1
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence MSNNGLDIQD KPPAPPMRNT STMIGAGSKD AGTLNHGSKP LPPNPEEKKK KDRFYRSILP GDKTNKKKEK ERPEISLPSD FEHTIHVGFD AVTGEFTGMP EQWARLLQTS NITKSEQKKN PQAVLDVLEF YNSKKTSNSQ KYMSFTDKSA EDYNSSNALN VKAVSETPAV PPVSEDEDDD DDDATPPPVI APRPEHTKSV YTRSVIEPLP VTPTRDVATS PISPTENNTT PPDALTRNTE KQKKKPKMSD EEILEKLRSI VSVGDPKKKY TRFEKIGQGA SGTVYTAMDV ATGQEVAIKQ MNLQQQPKKE LIINEILVMR ENKNPNIVNY LDSYLVGDEL WVVMEYLAGG SLTDVVTETC MDEGQIAAVC RECLQALEFL HSNQVIHRDI KSDNILLGMD GSVKLTDFGF CAQITPEQSK RSTMVGTPYW MAPEVVTRKA YGPKVDIWSL GIMAIEMIEG EPPYLNENPL RALYLIATNG TPELQNPEKL SAIFRDFLNR CLEMDVEKRG SAKELLQHQF LKIAKPLSSL TPLIAAAKEA TKNNH
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.