Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Serine / threonine-protein kinase PAK 4 Protein
Code produit. 16083480
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16083480
Marque: enQuireBio™ QP6464ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Serine/threonine-protein kinase PAK 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001014831.1
Identification génétique (Entrez) 10298
Nom Serine / threonine-protein kinase PAK 4 Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) PAK4
Longueur des protéines Full Length of Isoform 2
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence MFGKRKKRVE ISAPSNFEHR VHTGFDQHEQ KFTGLPRQWQ SLIEESARRP KPLVDPACIT SIQPGAPKTI VRGSKGAKDG ALTLLLDEFE NMSVTRSNSL RRDSPPPPAR ARQENGMPEK PPGPRSPQRE PQRVSHEQFR AALQLVVDPG DPRSYLDNFI KIGEGSTGIV CIATVRSSGK LVAVKKMDLR KQQRRELLFN EVVIMRDYQH ENVVEMYNSY LVGDELWVVM EFLEGGALTD IVTHTRMNEE QIAAVCLAVL QALSVLHAQG VIHRDIKSDS ILLTHDGRVK LSDFGFCAQV SKEVPRRKSL VGTPYWMAPE LISRLPYGPE VDIWSLGIMV IEMVDGEPPY FNEPPLKAMK MIRDNLPPRL KNLHKVSPSL KGFLDRLLVR DPAQRATAAE LLKHPFLAKA GPPASIVPLM RQNRTR
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.