Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SHH / Sonic hedgehog Protein
Code produit. 15913008
Click to view available options
Quantité:
100 μg
25 μg
250 μg
5 μg
Conditionnement:
100µg
250µg
25µg
5µg
Code produit. 15913008
Marque: enQuireBio™ QP10181ec5ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Human SHH / Sonic hedgehog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_000184.1
Identification génétique (Entrez) 6469
Nom SHH / Sonic hedgehog Protein
Quantité 5 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Symbole de gène(s) SHH
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Activité biologique The ED50 as determined by inducing alkaline phosphatase production of murine C3H/10T1/2 cells is less than 1 ug/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 103 IU/mg.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence IVIGPGRGFG KRRHPKKLTP LAYKQFIPNV AEKTLGASGR YEGKISRNSE RFKELTPNYN PDIIFKDEEN TGADRLMTQR CKDKLNALAI SVMNQWPGVK LRVTEGWDED GHHSEESLHY EGRAVDITTS DRDRSKYGML ARLAVEAGFD WVYYESKAHI HCSVKAENSV AAKSGG
Tampon 0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, lyophilized
Pureté ou qualité Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC.