Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SIRPG / SIRP gamma / CD172g Protein
Code produit. 16035110
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16035110
Marke: enQuireBio™ QP6687ec1mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SIRPG / SIRP gamma / CD172g, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Numéro d’adhésion NP_001034597.1
Identification génétique (Entrez) 55423
Nom SIRPG / SIRP gamma / CD172g Protein
Quantité 1 mg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) SIRPG
Longueur des protéines Extracellular Domain
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence EEELQMIQPE KLLLVTVGKT ATLHCTVTSL LPVGPVLWFR GVGPGRELIY NQKEGHFPRV TTVSDLTKRN NMDFSIRISS ITPADVGTYY CVKFRKGSPE NVEFKSGPGT EMALGAKPSA PVVLGPAART TPEHTVSFTC ESHGFSPRDI TLKWFKNGNE LSDFQTNVDP TGQSVAYSIR STARVVLDPW DVRSQVICEV AHVTLQGDPL RGTANLSEAI RVPPTLEVTQ QPMRVGNQVN VTCQVRKFYP QSLQLTWSEN GNVCQRETAS TLTENKDGTY NWTSWFLVNI SDQRDDVVLT CQVKHDGQLA VSKRLALEVT VHQKDQSSDA TP
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt