missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human SIRT2 Protein

Code produit. 15983789
Click to view available options
Quantité:
1 μg
5 μg
50 μg
Conditionnement:
1µg
50µg
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15983789

Marque: enQuireBio™ QP1350850ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A cDNA sequence encoding the SIRT2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Spécification

Nom SIRT2 Protein
Quantité 50 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDFLRNLFSQ TLSLGSQKER LLDELTLEGV ARYMQSERCR RVICLVGAGI STSAGIPDFR SPSTGLYDNL EKYHLPYPEA IFEISYFKKH PEPFFALAKE LYPGQFKPTI CHYFMRLLKD KGLLLRCYTQ NIDTLERIAG LEQEDLVEAH GTFYTSHCVS ASCRHEYPLS WMKEKIFSEV TPKCEDCQSL VKPDIVFFGE SLPARFFSCM QSDFLKVDLL LVMGTSLQVQ PFASLISKAP LSTPRLLINK EKAGQSDPFL GMIMGLGGGM DFDSKKAYRD VAWLGECDQG CLALAELLGW KKELEDLVRR EHASIDAQSG AGVPNPSTSA SPKKSPPPAK DEARTTEREK PQ
Tampon The SIRT2 protein solution (0.25 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 2mM DTT, 200mM NaCl, 0.5mM EDTA and 30% glycerol.
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis