Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Sonic Hedgehog/Shh (C24II) N-Terminus
Code produit. 18166580
Click to view available options
Quantité:
100 μg
25 μg
500 μg
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS et du NaCl.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS et du NaCl avec de la BSA comme protéine porteuse.
Conditionnement:
100µg
25µg
500µg
Code produit. 18166580
Marque: R&D Systems™ 1845SH025
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human Sonic Hedgehog/Shh (C24II) N-Terminus is derived from E. coli. The Recombinant Human Sonic Hedgehog/Shh (C24II) N-Terminus has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion NP_000184.1
Formule Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS et du NaCl avec de la BSA comme protéine porteuse.
Identification génétique (Entrez) 6469
Poids moléculaire 20 kDa
Nom Sonic Hedgehog/Shh (C24II), N-Terminus
Quantité 25 μg
Source E. coli-derived human Sonic Hedgehog/Shh protein Cys24-Gly197 (Cys24Ile-Ile),with an N-terminal Met
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Alias de gène HHG1, HHG-1, HLP3, HPE3, MCOPCB5, MCOPCB5sonic hedgehog (Drosophila) homolog, Shh, ShhNC, SMMCI, SMMCIsonic hedgehog homolog (Drosophila), sonic hedgehog, sonic hedgehog homolog, sonic hedgehog protein, TPT, TPTPS
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Reconstitution Reconstitute at 100-200 μg/mL in sterile PBS containing at least 0.1% human or bovine serum albumin, and allow up to 24 hours at 2 to 8° C for complete reconstitution.
Pureté ou qualité 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.