missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human SPAG7 Protein

Code produit. p-7151470
Click to view available options
Quantité:
1 mg
25 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
25µg
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15984009

Marque: enQuireBio™ QP135725ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A cDNA sequence encoding the SPAG7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Spécification

Nom SPAG7 Protein
Quantité 5 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMADLLGS ILSSMEKPPS LGDQETRRKA REQAARLKKL QEQEKQQKVE FRKRMEKEVS DFIQDSGQIK KKFQPMNKIE RSILHDVVEV AGLTSFSFGE DDDCRYVMIF KKEFAPSDEE LDSYRRGEEW DPQKAEEKRK LKELAQRQEE EAAQQGPVVV SPASDYKDKY SHLIGKGAAK DAAHMLQANK TYGCVPVANK RDTRSIEEAM NEIRAKKRLR QSGEELPPTS
Tampon SPAG7 protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, (pH 7.5), 0.15M NaCl, 30% glycerol and 1mM DTT.
Pureté ou qualité Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis