missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human sRank Receptor/TNFRSF11A Protein

Code produit 18605615 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
500µg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18605615 1 mg 1mg
18642496 100 μg 100µg
18638525 500 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18605615 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP2352721mg

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

sRank Receptor/TNFRSF11A protein is fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by its ability to inhibit sRANK Ligand induced nuclear factor kappa B(NFkB) in RAW 264.7 cells is less than 50 ng/mL, corresponding to a specific activity of > 2.0 x 10^4 IU/mg in the presence of 15 ng/mL of recombinant sRANK Ligand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion Q9Y6Q6, Q9Y6Q6, Q9Y6Q6
À utiliser avec (application) SDS-PAGE, Bioactivity
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in 20 mM Tris-HCl, pH 8.0, 150 mM NaCl.
Identification génétique (Entrez) 8792
Poids moléculaire MolecularWeight-theroretical: 19.1 kDa
Quantité 1 mg
Conditions de stockage Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.)
Concentration en endotoxines Less than 0.1 EU/μg of sRank Receptor/TNFRSF11A as determined by LAL method.
Alias de gène CD265, CD265 antigen, FEO, loss of heterozygosity, 18, chromosomal region 1, OFE, OPTB7, Osteoclast differentiation factor receptor, PDB2, Receptor activator of NF-KB, receptor activator of nuclear factor-kappa B, TRANCER, tumor necrosis factor receptor superfamily member 11 A, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 11 A, activator of NFKB, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 11 A, NFKB activator
Symbole de gène(s) TNFRSF11A
Reconstitution Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL Apportion stock solutions into working aliquots and store (at <-20°C.)
Pureté ou qualité >98 % pure by SDS-PAGE and HPLC
Protéine sRank Receptor/TNFRSF11A
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.