missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human STC-1 / Stanniocalcin-1 Protein

Code produit. 16075911
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16075911

Marque: enQuireBio™ QP8677ec10ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) STC-1 / Stanniocalcin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spécification

Numéro d’adhésion NP_003146.1
Identification génétique (Entrez) 6781
Nom STC-1 / Stanniocalcin-1 Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) STC1
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine GST
Séquence SAEVVRCLNS ALQVGCGAFA CLENSTCDTD GMYDICKSFL YSAAKFDTQG KAFVKESLKC IANGVTSKVF LAIRRCSTFQ RMIAEVQEEC YSKLNVCSIA KRNPEAITEV VQLPNHFSNR YYNRLVRSLL ECDEDTVSTI RDSLMEKIGP NMASLFHILQ TDHCAQTHPR ADFNRRRTNE PQKLKVLLRN LRGEEDSPSH IKRTSHESA
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis