Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STC 2 Protein
Click to view available options
Quantité:
10 μg
100 μg
2 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
2µg
Spécification
Spécification
| Identification génétique (Entrez) | 8614 |
| Nom | STC 2 Protein |
| Quantité | 2 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Symbole de gène(s) | STC2 |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | Human (HEK293) |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Afficher plus |