Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Steroid 17-alpha-hydroxylase / 17,20 lyase Protein
Code produit. 15978559
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 15978559
Marque: enQuireBio™ QP5904ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Steroid 17-alpha-hydroxylase/17,20 lyase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_000093.1
Identification génétique (Entrez) 1586
Nom Steroid 17-alpha-hydroxylase / 17,20 lyase Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) CYP17A1
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine GST
Séquence MWELVALLLL TLAYLFWPKR RCPGAKYPKS LLSLPLVGSL PFLPRHGHMH NNFFKLQKKY GPIYSVRMGT KTTVIVGHHQ LAKEVLIKKG KDFSGRPQMA TLDIASNNRK GIAFADSGAH WQLHRRLAMA TFALFKDGDQ KLEKIICQEI STLCDMLATH NGQSIDISFP VFVAVTNVIS LICFNTSYKN GDPELNVIQN YNEGIIDNLS KDSLVDLVPW LKIFPNKTLE KLKSHVKIRN DLLNKILENY KEKFRSDSIT NMLDTLMQAK MNSDNGNAGP DQDSELLSDN HILTTIGDIF GAGVETTTSV VKWTLAFLLH NPQVKKKLYE EIDQNVGFSR TPTISDRNRL LLLEATIREV LRLRPVAPML IPHKANVDSS IGEFAVDKGT EVIINLWALH HNEKEWHQPD QFMPERFLNP AGTQLISPSV SYLPFGAGPR SCIGEILARQ ELFLIMAWLL QRFDLEVPDD GQLPSLEGIP KVVFLIDSFK VKIKVRQAWR EAQAEGST
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.