Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Steroid 21-hydroxylase Protein
Code produit. 15968579
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 15968579
Marque: enQuireBio™ QP5907ec10ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Steroid 21-hydroxylase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Numéro d’adhésion NP_000491.4
Identification génétique (Entrez) 1589
Nom Steroid 21-hydroxylase Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) CYP21A2
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence MLLLGLLLLP LLAGARLLWN WWKLRSLHLP PLAPGFLHLL QPDLPIYLLG LTQKFGPIYR LHLGLQDVVV LNSKRTIEEA MVKKWADFAG RPEPLTYKLV SKNYPDLSLG DYSLLWKAHK KLTRSALLLG IRDSMEPVVE QLTQEFCERM RAQPGTPVAI EEEFSLLTCS IICYLTFGDK IKDDNLMPAY YKCIQEVLKT WSHWSIQIVD VIPFLRFFPN PGLRRLKQAI EKRDHIVEMQ LRQHKESLVA GQWRDMMDYM LQGVAQPSME EGSGQLLEGH VHMAAVDLLI GGTETTANTL SWAVVFLLHH PEIQQRLQEE LDHELGPGAS SSRVPYKDRA RLPLLNATIA EVLRLRPVVP LALPHRTTRP SSISGYDIPE GTVIIPNLQG AHLDETVWER PHEFWPDRFL EPGKNSRALA FGCGARVCLG EPLARLELFV VLTRLLQAFT LLPSGDALPS LQPLPHCSVI LKMQPFQVRL QPRGMGAHSP GQNQ
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.