missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human SUMO-conjugating enzyme UBC9 Protein

Code produit. 16024011
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16024011

Marque: enQuireBio™ QP8322ec50ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SUMO-conjugating enzyme UBC9, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spécification

Numéro d’adhésion NP_003336.1
Identification génétique (Entrez) 7329
Nom SUMO-conjugating enzyme UBC9 Protein
Quantité 50 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) UBE2I
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine GST
Séquence MSGIALSRLA QERKAWRKDH PFGFVAVPTK NPDGTMNLMN WECAIPGKKG TPWEGGLFKL RMLFKDDYPS SPPKCKFEPP LFHPNVYPSG TVCLSILEED KDWRPAITIK QILLGIQELL NEPNIQDPAQ AEAYTIYCQN RVEYEKRVRA QAKKFAP
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis