Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SUMO1 Protein
Click to view available options
Quantité:
20 μg
5 μg
Conditionnement:
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | SUMO1 Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MSDQEAKPST EDLGDKKEGE YIKLKVIGQD SSEIHFKVKM TTHLKKLKES YCQRQGVPMN SLRFLFEGQR IADNHTPKEL GMEEEDVIEV YQEQTGGHST V |
| Tampon | 10mM sodium chloride, 100mM imidazole, 0.5mM PMSF, 1mM DTT and 10% glycerol. |
| Afficher plus |