Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SURF1 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
25 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
25µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | SURF1 Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MQVQRRKWKL NLIAELESRV LAEPVPLPAD PMELKNLEYR PVKVRGCFDH SKELYMMPRT MVDPVREARE GGLISSSTQS GAYVVTPFHC TDLGVTILVN RGFVPRKKVN PETRQKGQIE GEVDLIGMVR LTETRQPFVP ENNPERNHWH YRDLEAMARI TGAEPIFIDA NFQSTVPGGP IGGQTRVTLR NEHLQ |
| Tampon | The Surfeit-1 solution contains 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M Nacl, 1mM DTT and 20% glycerol. |
| Afficher plus |