Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Survivin / BIRC5 / API4 Protein
Code produit. p-7152320
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 15917249
Marque: enQuireBio™ QP5719ec10ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Survivin / BIRC5 / API4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001012270.1
Identification génétique (Entrez) 332
Nom Survivin / BIRC5 / API4 Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) BIRC5
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence MGAPTLPPAW QPFLkDaHRI STFKNWPFLE GCACTPERMA EAGFIHCPTE NEPDLAQCFF CFKELEGWEP DDDPIEEHKK HSSGCAFLSV KKQFEELTLG EFLKLDRERA KNKIAKETNN KKKEFEETAK KVRRAIEQLA AMD
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.