Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Syndecan-1 / SDC1 / CD138 Protein
Code produit. p-7153459
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16014850
Brand: enQuireBio™ QP6655ec10ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Syndecan-1 / SDC1 / CD138, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Numéro d’adhésion NP_001006947.1
Identification génétique (Entrez) 6382
Nom Syndecan-1 / SDC1 / CD138 Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) SDC1
Longueur des protéines Extracellular Domain
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence QIVATNLPPE DQDGSGDDSD NFSGSGAGAL QDITLSQQTP STWKDTQLLT AIPTSPEPTG LEATAASTST LPAGEGPKEG EAVVLPEVEP GLTAREQEAT PRPRETTQLP TTHLASTTTA TTAQEPATSH PHRDMQPGHH ETSTPAGPSQ ADLHTPHTED GGPSATERAA EDGASSQLPA AEGSGEQDFT FETSGENTAV VAVEPDRRNQ SPVDQGATGA SQGLLDRKEV LG
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.