missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human T-complex protein 1 subunit beta Protein

Code produit. p-7152396
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15947699

Marque: enQuireBio™ QP5779ye10ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) T-complex protein 1 subunit beta, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spécification

Numéro d’adhésion NP_001185771.1
Identification génétique (Entrez) 10576
Nom T-complex protein 1 subunit beta Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) CCT2
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces Yeast
Marqueur de protéine His
Séquence ASLSLAPVNI FKAGADEERA ETARLTSFIG AIAIGDLVKS TLGPKGMDKI LLSSGRDASL MVTNDGATIL KNIGVDNPAA KVLVDMSRVQ DDEVGDGTTS VTVLAAELLR EAESLIAKKI HPQTIIAGWR EATKAAREAL LSSAVDHGSD EVKFRQDLMN IAGTTLSSKL LTHHKDHFTK LAVEAVLRLK GSGNLEAIHI IKKLGGSLAD SYLDEGFLLD KKIGVNQPKR IENAKILIAN TGMDTDKIKI FGSRVRVDST AKVAEIEHAE KEKMKEKVER ILKHGINCFI NRQLIYNYPE QLFGAAGVMA IEHADFAGVE RLALVTGGEI ASTFDHPELV KLGSCKLIEE VMIGEDKLIH FSGVALGEAC TIVLRGATQQ ILDEAERSLH DALCVLAQTV KDSRTVYGGG CSEMLMAHAV TQLANRTPGK EAVAMESYAK ALRMLPTIIA DNAGYDSADL VAQLRAAHSE GNTTAGLDMR EGTIGDMAIL GITESFQVKR QVLLSAAEAA EVILRVDNII KAAPRKRVPD HHPC
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis