Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human TGF-beta 1 Protein
Code produit. 18785756
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans de l’acétonitrile et du TFA avec de la BSA comme protéine porteuse.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans l’acétonitrile et le TFA.
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Code produit. 18785756
Marque: R&D Systems™ 240B010/CF
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Measured by its ability to inhibit the IL-4-dependent proliferation of HT-2 mouse T cells. Tsang, M. et al. (1995) Cytokine 7:389. The ED50 for this effect is 0.04-0.2 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formule Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans l’acétonitrile et le TFA.
Identification génétique (Entrez) 7040
Poids moléculaire 12.8 kDa (monomer)
Nom TGF-beta 1
Quantité 10 μg
Source Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived human TGF-beta 1 protein Ala279-Ser390
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Forme structurelle Disulfide-linked homodimer
Alias de gène CEDLAP, DPD1, latency-associated peptide, TGF beta1, TGFB, TGFB1, TGFbeta, TGFbeta 1, TGF-beta 1 protein, TGF-beta-1, transforming growth factor beta-1, transforming growth factor, beta 1
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Pureté ou qualité 97%, by SDS-PAGE with silver staining.