Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human TGF-beta 2 Protein
Code produit. 18340108
Click to view available options
Quantité:
10 μg
2 μg
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans l’acétonitrile et le TFA.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2μm dans l’acétonitrile et le TFA avec de la BSA comme protéine porteuse.
Conditionnement:
10µg
2µg
Code produit. 18340108
Marque: R&D Systems™ 302B2010/CF
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human TGF-beta 2 Protein is derived from NS0. The Recombinant Human TGF-beta 2 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formule Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans l’acétonitrile et le TFA.
Identification génétique (Entrez) 7042
Poids moléculaire 12.7 kDa (monomer)
Nom TGF-beta 2
Quantité 10 μg
Source Mouse myeloma cell line,NS0-derived human TGF-beta 2 protein Ala303-Ser414
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Forme structurelle Disulfide-linked homodimer
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Pureté ou qualité 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.