missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human TGF-beta 3 Protein
Click to view available options
Quantité:
10 μg
2 μg
200 μg
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans l’acétonitrile et le TFA.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2μm dans l’acétonitrile et le TFA avec de la BSA comme protéine porteuse.
Conditionnement:
10µg
200µg
2µg
Description
Measured by its ability to inhibit the IL-4-dependent proliferation of HT-2 mouse T cells. Tsang, M. et al. (1995) Cytokine 7:389. The ED50 for this effect is 0.01-0.04 ng/mL.
Spécification
Spécification
| Formule | Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans l’acétonitrile et le TFA. |
| Identification génétique (Entrez) | 7043 |
| Poids moléculaire | 12.7 kDa (monomer) |
| Nom | TGF-beta 3 |
| Quantité | 10 μg |
| Source | Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived human TGF-beta 3 protein Ala301-Ser412 (Tyr340Phe) |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Forme structurelle | Disulfide-linked homodimer |
| Alias de gène | ARVD, ARVD1, FLJ16571, LDS5, RNHF, TGFB3, TGFbeta 3, TGF-beta3, TGF-beta-3, transforming growth factor beta-3, transforming growth factor, beta 3 |
| Conjugué | Unconjugated |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu