Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human TGF-beta 3 Protein
Code produit. 18108010
Click to view available options
Quantité:
10 μg
2 μg
200 μg
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans l’acétonitrile et le TFA.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2μm dans l’acétonitrile et le TFA avec de la BSA comme protéine porteuse.
Conditionnement:
10µg
200µg
2µg
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18108010
missing translation for 'mfr': R&D Systems™ 243B3002
This item is not returnable. View return policy
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Measured by its ability to inhibit the IL-4-dependent proliferation of HT-2 mouse T cells. Tsang, M. et al. (1995) Cytokine 7:389. The ED50 for this effect is 0.01-0.04 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formule Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2μm dans l’acétonitrile et le TFA avec de la BSA comme protéine porteuse.
Identification génétique (Entrez) 7043
Poids moléculaire 12.7 kDa (monomer)
Nom TGF-beta 3
Quantité 2 μg
Source Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived human TGF-beta 3 protein Ala301-Ser412 (Tyr340Phe)
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Forme structurelle Disulfide-linked homodimer
Alias de gène ARVD, ARVD1, FLJ16571, LDS5, RNHF, TGFB3, TGFbeta 3, TGF-beta3, TGF-beta-3, transforming growth factor beta-3, transforming growth factor, beta 3
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Pureté ou qualité 97%, by SDS-PAGE with silver staining.