Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TGFA Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
20 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
20µg
Spécification
Spécification
| Nom | TGFA Protein |
| Quantité | 1 mg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Activité biologique | The ED50, as measured in a proliferation assay using mouse Balb/3T3 cells, is less than 0.4ng/ml. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Séquence | VVSHFNDCPD SHTQFCFHGT CRFLVQEDKP ACVCHSGYVG ARCEHADLLA |
| Afficher plus |