Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Thrombin Protein
A cDNA sequence encoding the Thrombin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
580.00€ - 4785.00€
Spécification
Nom Thrombin Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Activité biologique The specific activity was found to be 3005 NIH Units/mg.
Type de produit Recombinant Protein
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15985448
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10880-500UG
500 μg
580.00€
500µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15975448
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10880-1MG
1 mg
1015.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15995448
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10880-5MG
5 mg
4785.00€
5mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
Thrombin Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
Human
The Factor-IIa contains 50mM sodium Citrate, 0.2M NaCl and 0.1% PEG-8000 pH 6.5.
Research Use Only
The specific activity was found to be 3005 NIH Units/mg.
Human
Untagged