Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Thymosin beta-4 Protein
Code produit. 15923008
Click to view available options
Quantité:
100 μg
20 μg
250 μg
Conditionnement:
100µg
20µg
250µg
Code produit. 15923008
Marque: enQuireBio™ QP10182ec100ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Human Thymosin beta-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Numéro d’adhésion NP_066932.1
Identification génétique (Entrez) 7114
Nom Thymosin beta-4 Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Symbole de gène(s) TMSB4X
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Activité biologique The biological activity determined by its ability to produce a protective effect against hydrogen peroxide in primary lung fibroblasts is in a concentration range of 0.5 - 10 ug/ml.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence SDKPDMAEIE KFDKSKLKKT ETQEKNPLPS KETIEQEKQA GES
Tampon 0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, lyophilized
Pureté ou qualité Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.