Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNFRSF17 / BCMA Protein
Code produit. p-7148178
Click to view available options
Quantité:
100 μg
20 μg
250 μg
5 μg
Conditionnement:
100µg
20µg
250µg
5µg
Code produit. 15903638
Marque: enQuireBio™ QP10365ec5ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Human TNFRSF17 / BCMA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001183.2
Identification génétique (Entrez) 608
Nom TNFRSF17 / BCMA Protein
Quantité 5 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Symbole de gène(s) TNFRSF17
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Activité biologique The ED50 as determined by its ability to inhibit APRIL-mediated proliferation of anti-IgM stimulated murine B cells is no less than 40 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.5 M 104 IU/mg in the presence of 100 ng/ml human APRIL.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence AGQCSQNEYF DSLLHACIPC QLRCSSNTPP LTCQRYCNAS VTNSVKGTNA
Tampon 0.2 um filtered 30 % acetonitrile, 0.1 % TFA, lyophilized
Pureté ou qualité Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC.