Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TPST1 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 μg
1 mg
20 μg
5 μg
50 μg
Conditionnement:
1mg
1µg
20µg
50µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | TPST1 Protein |
| Quantité | 1 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH TGSMQHAMEC HHRIEERSQP VKLESTRTTV RTGLDLKANK TFAYHKDMPL IFIGGVPRSG TTLMRAMLDA HPDIRCGEET RVIPRILALK QMWSRSSKEK IRLDEAGVTD EVLDSAMQAF LLEIIVKHGE PAPYLCNKDP FALKSLTYLS RLFPNAKFLL MVRDGRASVH SMISRKVTIA GFDLNSYRDC LTKWNRAIET MYNQCMEVGY KKCMLVHYEQ LVLHPERWMR TLLKFLQIPW NHSVLHHEEM IGKAGGVSLS KVERSTDQVI KPVNVGALSK WVGKIPPDVL QDMAVIAPML AKLGYDPYAN PPNYGKPDPK IIENTRRVYK GEFQLPDFLK EKPQTEQVE |
| Tampon | TPST1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol. |
| Afficher plus |