missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human TRADD GST (N-Term) Protein

Code produit 18653901 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
:
2 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
18653901 2 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18653901 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur H00008717P012ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

À utiliser avec (application) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formule 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 8717
Poids moléculaire MolecularWeight-theroretical: 60.6 kDa
Quantité 2 μg
Conditions de stockage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gène MGC11078, TNFRSF1A-associated via death domainTNFR1-associated DEATH domain protein, tumor necrosis factor receptor type 1 associated death domain protein, tumor necrosis factor receptor type 1-associated DEATH domain protein, tumor necrosis factor receptor-1-associated protein
Symbole de gène(s) TRADD
Catégorie de recherche Apoptosis, Cancer, Tumor Suppressors
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protéine TRADD
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.