Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TRIB3 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Spécification
Spécification
| Nom | TRIB3 Protein |
| Quantité | 10 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMRATPLA APAGSLSRKK RLELDDNLDT ERPVQKRARS GPQPRLPPCL LPLSPPTAPD RATAVATASR LGPYVLLEPE EGGRAYQALH CPTGTEYTCK VYPVQEALAV LEPYARLPPH KHVARPTEVL AGTQLLYAFF TRTHGDMHSL VRSRHRIPEP EAAVLFRQMA TALAHCHQHG LVLRDLKLCR FVFADRERKK LVLENLEDSC VLTGPDDSLW DKHACPAYVG PEILSSRASY SGKAADVWSL GVALFTMLAG HYPFQDSEPV LLFGKIRRGA YALPAGLSAP ARCLVRCLLR REPAERLTAT GILLHPWLRQ DPMPLAPTRS HLWEAAQVVP DGLGLDEARE EEGDREVVLY G |
| Tampon | TRIB3 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
| Afficher plus |