Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TULP1 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | TULP1 Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEPREFVL RPAPQGRTVR CRLTRDKKGM DRGMYPSYFL HLDTEKKVFL LAGRKRKRSK TANYLISIDP TNLSRGGENF IGKLRSNLLG NRFTVFDNGQ NPQRGYSTNV ASLRQELAAV IYETNVLGFR GPRRMTVIIP GMSAENERVP IRPRNASDGL LVRWQNKTLE SLIELHNKPP VWNDDSGSYT LNFQGRVTQA SVKNFQIVHA DDPDYIVLQF GRVAEDAFTL DYRYPLCALQ AFAIALSSFD GKLACE |
| Tampon | The TULP1 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 5mM DTT, 2mM EDTA and 50% glycerol. |
| Afficher plus |