Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm4 Protein
Code produit. 16092460
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16092460
Marque: enQuireBio™ QP6322ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_036453.1
Identification génétique (Entrez) 25804
Nom U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm4 Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) LSM4
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence MLPLSLLKTA QNHPMLVELK NGETYNGHLV SCDNWMNINL REVICTSRDG DKFWRMPECY IRGSTIKYLR IPDEIIDMVK EEVVAKGRGR GGLQQQKQQK GRGMGGAGRG VFGGRGRGGI PGTGRGQPEK KPGRQAGKQ
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.