missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human UBE2L3 Protein

Code produit. p-7151773
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
50 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15974939

Marque: enQuireBio™ QP1386310ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A cDNA sequence encoding the UBE2L3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Spécification

Nom UBE2L3 Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MAASRRLMKE LEEIRKCGMK NFRNIQVDEA NLLTWQGLIV PDNPPYDKGA FRIEINFPAE YPFKPPKITF KTKIYHPNID EKGQVCLPVI SAENWKPATK TDQVIQSLIA LVNDPQPEHP LRADLAEEYS KDRKKFCKNA EEFTKKYGEK RPVD
Tampon The protein contains 50mM HEPES (pH 7.5) 150mM NaCl, 1mM DTT, and 10% glycerol.
Pureté ou qualité Greater than 95.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis