Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ubiquitin-conjugating enzyme E2 S Protein
Code produit. 16089680
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16089680
Marque: enQuireBio™ QP7603ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ubiquitin-conjugating enzyme E2 S, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_055316.2
Identification génétique (Entrez) 27338
Nom Ubiquitin-conjugating enzyme E2 S Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) UBE2S
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine GST
Séquence MNSNVENLPP HIIRLVYKEV TTLTADPPDG IKVFPNEEDL TDLQVTIEGP EGTPYAGGLF RMKLLLGKDF PASPPKGYFL TKIFHPNVGA NGEICVNVLK RDWTAELGIR HVLLTIKCLL IHPNPESALN EEAGRLLLEN YEEYAARARL LTEIHGGAGG PSGRAEAGRA LASGTEASST DPGAPGGPGG AEGPMAKKHA GERDKKLAAK KKTDKKRALR RL
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.