Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ubiquitin-like protein FUBI Protein
Code produit. 16024361
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16024361
Marque: enQuireBio™ QP8387ec500ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ubiquitin-like protein FUBI, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001988.1
Identification génétique (Entrez) 2197
Nom Ubiquitin-like protein FUBI Protein
Quantité 500 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) FAU
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine GST
Séquence MQLFVRAQEL HTFEVTGQET VAQIKAHVAS LEGIAPEDQV VLLAGAPLED EATLGQCGVE ALTTLEVAGR MLGG
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.