Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UCP1, mitochondrial brown fat Protein
Code produit. 16056420
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16056420
Marque: enQuireBio™ QP6868ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UCP1, mitochondrial brown fat, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_068605.1
Identification génétique (Entrez) 7350
Nom UCP1, mitochondrial brown fat Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) UCP1
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces Yeast
Marqueur de protéine His
Séquence GGLTASDVHP TLGVQLFSAG IAACLADVIT FPLDTAKVRL QVQGECPTSS VIRYKGVLGT ITAVVKTEGR MKLYSGLPAG LQRQISSASL RIGLYDTVQE FLTAGKETAP SLGSKILAGL TTGGVAVFIG QPTEVVKVRL QAQSHLHGIK PRYTGTYNAY RIIATTEGLT GLWKGTTPNL MRSVIINCTE LVTYDLMKEA FVKNNILADD VPCHLVSALI AGFCATAMSS PVDVVKTRFI NSPPGQYKSV PNCAMKVFTN EGPTAFFKGL VPSFLRLGSW NVIMFVCFEQ LKRELSKSRQ TMDCAT
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.