Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UPRT Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Spécification
Spécification
| Nom | UPRT Protein |
| Quantité | 2 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMATELQC PDSMPCHNQQ VNSASTPSPE QLRPGDLILD HAGGNRASRA KVILLTGYAH SSLPAELDSG ACGGSSLNSE GNSGSGDSSS YDAPAGNSFL EDCELSRQIG AQLKLLPMND QIRELQTIIR DKTASRGDFM FSADRLIRLV VEEGLNQLPY KECMVTTPTG YKYEGVKFEK GNCGVSIMRS GEAMEQGLRD CCRSIRIGKI LIQSDEETQR AKVYYAKFPP DIYRRKVLLM YPILSTGNTV IEAVKVLIEH GVQPSVIILL SLFSTPHGAK SIIQEFPEIT ILTTEVHPVA PTHFGQKYFG TD |
| Tampon | UPRT protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
| Afficher plus |