missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human USP46 Protein

Code produit. p-7151823
Click to view available options
Quantité:
10 μg
100 μg
2 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
2µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15985099

Marque: enQuireBio™ QP139122ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A cDNA sequence encoding the USP46 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Spécification

Identification génétique (Entrez) 64854
Nom USP46 Protein
Quantité 2 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Symbole de gène(s) USP46
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTVRNIA SICNMGTNAS ALEKDIGPEQ FPINEHYFGL VNFGNTCYCN SVLQALYFCR PFRENVLAYK AQQKKKENLL TCLADLFHSI ATQKKKVGVI PPKKFISRLR KENDLFDNYM QQDAHEFLNY LLNTIADILQ EEKKQEKQNG KLKNGNMNEP AENNKPELTW VHEIFQGTLT NETRCLNCET VSSKDEDFLD LSVDVEQNTS ITHCLRDFSN TETLCSEQKY YCETCCSKQE AQKRMRVKKL PMILALHLKR FKYMEQLHRY TKLSYRVVFP LELRLFNTSS DAVNLDRMYD LVAVVVHCGS GPNRGHYITI VKSHGFWLLF DDDIVEKIDA QAIEEFYGLT SDISKNSESG YILFYQSRE
Tampon The USP46 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis