Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VAPA Protein
A cDNA sequence encoding the VAPA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3275.00€
Spécification
Nom | VAPA Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15955129
|
enQuireBio™
QP13921-5ug |
5 μg |
131.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15945129
|
enQuireBio™
QP13921-25ug |
25 μg |
203.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15935129
|
enQuireBio™
QP13921-1mg |
1 mg |
3275.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
VAPA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
VAPA solution containing 20mM Tris pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
RGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSHMAS ASGAMAKHEQ ILVLDPPTDL KFKGPFTDVV TTNLKLRNPS DRKVCFKVKT TAPRRYCVRP NSGIIDPGST VTVSVMLQPF DYDPNEKSKH KFMVQTIFAP PNTSDMEAVW KEAKPDELMD SKLRCVFEMP NENDKLNDME PSKAVPLNAS KQDGPMPKPH SVSLNDTETR KLMEECKRLQ GEMMKLSEEN RHLRDEGLRL RKVAHSDKPG STSTASFRDN VTSP | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |