Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VHL Protein
A cDNA sequence encoding the VHL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 2610.00€
Spécification
Nom | VHL Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15925169
|
enQuireBio™
QP13934-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15945169
|
enQuireBio™
QP13934-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15935169
|
enQuireBio™
QP13934-1MG |
1 mg |
2610.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
VHL Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The Von Hippel-Lindau Protein contains 1x PBS pH 7.4, 2mM EDTA, and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPRRAENWDE AEVGAEEAGV EEYGPEEDGG EESGAEESGPEESGPEELGA EEEMEAGRPR PVLRSVNSRE PSQVIFCNRS PRVVLPVWLN FDGEPQPYPT LPPGTGRRIH SYRGHLWLFR DAGTHDGLLV NQTELFVPSL NVDGQPIFAN ITLP | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |