Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VPS24 Protein
A cDNA sequence encoding the VPS24 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | VPS24 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15925189
|
enQuireBio™
QP13940-5ug |
5 μg |
131.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15915189
|
enQuireBio™
QP13940-20ug |
20 μg |
203.00€
20µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15905189
|
enQuireBio™
QP13940-1mg |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
VPS24 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
VPS24 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGLFGKTQEK PPKELVNEWS LKIRKEMRVV DRQIRDIQRE EEKVKRSVKD AAKKGQKDVC IVLAKEMIRS RKAVSKLYAS KAHMNSVLMG MKNQLAVLRV AGSLQKSTEV MKAMQSLVKI PEIQATMREL SKEMMKAGII EEMLEDTFES MDDQEEMEEE AEMEIDRILF EITAGALGKA PSKVTDALPE PEPPGAMAAS EDEEEEEEAL EAMQSRLATL RS | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |